Acetamid 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyms: EthanamidEssigsäureamid

APOSOR16407-100GEA 21.1 CHF
APOSOR16407-100G
Acetamid 95%
Acetamid
Formel: C₂H₅NO
MW: 59,07 g/mol
Siedepunkt: 221 °C
Melting Pt: 78…80 °C
Dichte: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008023
CAS-Nummer: 60-35-5
EINECS: 200-473-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR