3-Isoxazolcarbonsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Isoxazole-3-carboxylic Acid
OR16167-25G
APOSOR16167-25GEA
151
CHF
APOSOR16167-25G
3-Isoxazolcarbonsäure 96%
3-Isoxazolecarboxylic acid
Formel:
C₄H₃NO₃ MW: 113,07 g/mol Melting Pt: 149…152 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06738796 CAS-Nummer: 3209-71-0 |