Kaliumethylmalonat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Monoethyl malonate potassium salt, Ethyl potassium malonate
OR16162-1G
APOSOR16162-1GEA 0 CHF
APOSOR16162-1G
Kaliumethylmalonat
Kaliumethylmalonat
Formel: C₅H₇KO₄
MW: 170,21 g/mol
Melting Pt: 194 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035603
CAS-Nummer: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7