2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,6-Cresotic acid, 6-Hydroxy-o-toluic acid, 6-Methylsalicylic acid
OR16150-1G
OR16150-5G
OR16150-10G
APOSOR16150-1GEA
26.2
CHF
APOSOR16150-1G
APOSOR16150-5G
APOSOR16150-10G
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 95%
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol Melting Pt: 170…171 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01194284 CAS-Nummer: 567-61-3 |