3-Iodbenzylalkohol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Iodophenyl)methanol, 3-Iodobenzylalcohol
OR16142-100G OR16142-25G OR16142-5G
APOSOR16142-100GEA 367 CHF
APOSOR16142-100G APOSOR16142-25G APOSOR16142-5G
3-Iodbenzylalkohol, technische Qualität
3-Iodbenzylalkohol
Formel: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Siedepunkt: 254…255 °C
Dichte: 1.842 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004635
CAS-Nummer: 57455-06-8
EINECS: 260-744-9