1-(Furan-3-yl)ethanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Acetylfuran
OR16082-1G OR16082-500MG
APOSOR16082-1GEA 645 CHF
APOSOR16082-1G APOSOR16082-500MG
1-(Furan-3-yl)ethanone 97%
1-(Furan-3-yl)ethanone
Formel: C₆H₆O₂
MW: 110,112 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01568491
CAS-Nummer: 14313-09-8