2-Nitro-4-picolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Methyl-2-nitropyridine
OR16077-1G OR16077-5G
APOSOR16077-1GEA 88.9 CHF
APOSOR16077-1G APOSOR16077-5G
2-Nitro-4-picolin
2-Nitro-4-picolin
Formel: C₆H₆N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114155
CAS-Nummer: 18368-71-3