1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR16036-1G OR16036-250MG OR16036-500MG OR16036-2.5G
APOSOR16036-1GEA 68 CHF
APOSOR16036-1G APOSOR16036-250MG APOSOR16036-500MG APOSOR16036-2.5G
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
1-Acetyl-4-(methylamino)piperidine
Formel: C₈H₁₆N₂O
MW: 156,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07367773
CAS-Nummer: 139062-96-7
UN: 3259
ADR: 8,III