N-Methyl-1-(methylsulphonyl)piperidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Methylamino)-1-(methylsulphonyl)piperidine
OR16035-1G OR16035-50MG OR16035-100MG OR16035-250MG OR16035-500MG
APOSOR16035-1GEA 428 CHF
APOSOR16035-1G APOSOR16035-50MG APOSOR16035-100MG APOSOR16035-250MG APOSOR16035-500MG
N-Methyl-1-(methylsulphonyl)piperidin-4-amine
N-Methyl-1-(methylsulphonyl)piperidin-4-amine
Formel: C₇H₁₆N₂O₂S
MW: 192,28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061933
CAS-Nummer: 438585-61-6