4-Brom-3-chlortoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1598-25G OR1598-5G
APOSOR1598-25GEA 29.7 CHF
APOSOR1598-25G APOSOR1598-5G
4-Brom-3-chlortoluol
4-Brom-3-chlortoluol
Formel: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Siedepunkt: 100 °C/22mmHg
Dichte: 1.54 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045161
CAS-Nummer: 6627-51-6