2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Amino-2-chloro-5-nitropyridine
OR15938-1G OR15938-5G OR15938-100MG
APOSOR15938-1GEA 29.7 CHF
APOSOR15938-1G APOSOR15938-5G APOSOR15938-100MG
2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine 98%
2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine
Formel: C₅H₄ClN₃O₂
MW: 173,56 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09033797
CAS-Nummer: 2604-39-9