2-Methyl-2-propanyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: tert-Butyl 2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate, N-Boc-2,5-dihydropyrrole, N-BOC-3-Pyrroline
OR15933-100G OR15933-500G
APOSOR15933-100GEA 117 CHF
APOSOR15933-100G APOSOR15933-500G
2-Methyl-2-propanyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-carboxylat
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₅NO₂
MW: 169.224 g/mol
Siedepunkt: 208 °C
Dichte: 0.981 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 81 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01863512
CAS-Nummer: 73286-70-1