4,6-Dichlor-5-methoxypyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR15925-5G OR15925-1G OR15925-25G
APOSOR15925-5GEA 29.7 CHF
APOSOR15925-5G APOSOR15925-1G APOSOR15925-25G
4,6-Dichlor-5-methoxypyrimidin
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
Melting Pt: 54…58 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00087680
CAS-Nummer: 5018-38-2
EINECS: 255-699-1