(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15922-5G OR15922-25G OR15922-100G
APOSOR15922-5GEA 26.2 CHF
APOSOR15922-5G APOSOR15922-25G APOSOR15922-100G
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin 98%
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin
Formel: C₁₄H₁₆N₂
Melting Pt: 79…84 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00082769
CAS-Nummer: 35132-20-8