3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Chloro-3-(4-chlorophenyl)propane
OR1591-1G OR1591-5G OR1591-10G
APOSOR1591-1GEA 88.9 CHF
APOSOR1591-1G APOSOR1591-5G APOSOR1591-10G
3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
3-(4'-Chlorophenyl)propyl chloride
Formel: C₉H₁₀Cl₂
MW: 189.09 g/mol
Siedepunkt: 135…138 °C/0.15mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045302
CAS-Nummer: 64473-34-3