Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15760-1G OR15760-5G
APOSOR15760-1GEA 105 CHF
APOSOR15760-1G APOSOR15760-5G
Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₂S
Melting Pt: 61…63 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07772793
CAS-Nummer: 59944-78-4