7-Bromobenzo[b]furan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Bromobenzofuran
OR15756-1G OR15756-250MG
APOSOR15756-1GEA 29.7 CHF
APOSOR15756-1G APOSOR15756-250MG
7-Bromobenzo[b]furan 95%
7-Bromobenzo[b]furan
Formel: C₈H₅BrO
MW: 197,031 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09056756
CAS-Nummer: 133720-60-2