7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Azaindole-5-boronic Acid Pinacol Ester
OR15744-5G
APOSOR15744-5GEA 115 CHF
APOSOR15744-5G
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MW: 244,101 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08060937
CAS-Nummer: 754214-56-7