O-Benzylhydroxylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR15742-100G OR15742-25G
APOSOR15742-100GEA 194 CHF
APOSOR15742-100G APOSOR15742-25G
O-Benzylhydroxylamine 97%
O-Benzylhydroxylamine
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 118…119 °C/30mmHg
Dichte: 1.058 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00221709
CAS-Nummer: 622-33-3
UN: 2735
ADR: 8,III