(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR15658-1G OR15658-5G OR15658-10G
APOSOR15658-1GEA 74.9 CHF
APOSOR15658-1G APOSOR15658-5G APOSOR15658-10G
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, technische Qualität
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Formel: C₇H₁₄N₂
Siedepunkt: 65…69 °C/3mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09752820
CAS-Nummer: 96193-27-0
UN: 3267
ADR: 8,III