(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
(3R)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-1-Boc-3-Methylpiperazine, (R)-1-Boc-3-methyl-piperazine
OR15642-25G
OR15642-100G
OR15642-5G
APOSOR15642-25GEA
55.7
CHF
APOSOR15642-25G
APOSOR15642-100G
APOSOR15642-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazin
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200.28 g/mol Melting Pt: 40…47 °C Flash-Pt: 106.1 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683205 CAS-Nummer: 163765-44-4 |