1-Boc-3-methylpiperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, 3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
OR15641-1G OR15641-5G
APOSOR15641-1GEA 26.2 CHF
APOSOR15641-1G APOSOR15641-5G
1-Boc-3-methylpiperazin 97%
1-Boc-3-methylpiperazin
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03001706
CAS-Nummer: 120737-59-9