1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15596-1G OR15596-5G
APOSOR15596-1GEA 174 CHF
APOSOR15596-1G APOSOR15596-5G
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-boronic acid
Formel: C₁₃H₂₆BNO₂Si
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01114667
CAS-Nummer: 138900-55-7