3-Brom-5-(hydroxymethyl)isoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Bromoisoxazol-5-yl)methanol
OR15590-1G OR15590-250MG
APOSOR15590-1GEA 122 CHF
APOSOR15590-1G APOSOR15590-250MG
3-Brom-5-(hydroxymethyl)isoxazol
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Formel: C₄H₄BrNO₂
MW: 177,98 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04035586
CAS-Nummer: 25742-00-1