1,3-Dimethoxybenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Resorcinol dimethyl ether
OR1557-100G OR1557-500G OR1557-1KG
APOSOR1557-100GEA 26.2 CHF
APOSOR1557-100G APOSOR1557-500G APOSOR1557-1KG
1,3-Dimethoxybenzol 98%
1,3-Dimethoxybenzol
Formel: C₈H₁₀O₂
Siedepunkt: 217 °C
Melting Pt: –52 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008384
CAS-Nummer: 151-10-0
EINECS: 205-783-4