4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15567-1G OR15567-250MG OR15567-5G
APOSOR15567-1GEA 105 CHF
APOSOR15567-1G APOSOR15567-250MG APOSOR15567-5G
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole, technische Qualität
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole
Formel: C₇H₁₀ClNS
MW: 175.68 g/mol
Siedepunkt: 54…57 °C/0.07mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660126
CAS-Nummer: 40516-57-2