2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15552-1G
OR15552-5G
APOSOR15552-1GEA
131
CHF
APOSOR15552-1G
APOSOR15552-5G
2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole 95%
2-Amino-5-chloro-4-methylthiazole
Formel:
C₄H₅ClN₂S MW: 148,61 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD10699130 CAS-Nummer: 5316-76-7 |