N-(4-Chloromethylthiazol-2-yl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Acetamido-4-(chloromethyl)-1,3-thiazole, N-(4-(Chloromethyl)thiazol-2-yl)acetamide
OR15549-1G OR15549-250MG
APOSOR15549-1GEA 140 CHF
APOSOR15549-1G APOSOR15549-250MG
N-(4-Chloromethylthiazol-2-yl)acetamide
N-(4-Chloromethylthiazol-2-yl)acetamide
Formel: C₆H₇ClN₂OS
MW: 190,65 g/mol
Melting Pt: 166…168 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022441
CAS-Nummer: 7460-59-5