5-Brom-2-ethoxypyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15514-1G OR15514-5G
APOSOR15514-1GEA 147 CHF
APOSOR15514-1G APOSOR15514-5G
5-Brom-2-ethoxypyrimidin
5-Bromo-2-ethoxypyrimidine
Formel: C₆H₇BrN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07375135
CAS-Nummer: 17758-11-1