3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(N,N-Dimethylsulphamoyl)benzoic acid
OR15491-1G
OR15491-25G
OR15491-5G
APOSOR15491-1GEA
80.1
CHF
APOSOR15491-1G
APOSOR15491-25G
APOSOR15491-5G
3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
3-[(Dimethylamino)sulphonyl]benzenecarboxylic acid
Formel:
C₉H₁₁NO₄S Melting Pt: 174…176 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02708231 CAS-Nummer: 7326-73-0 |