1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR15481-10G OR15481-1G OR15481-5G
APOSOR15481-10GEA 1620 CHF
APOSOR15481-10G APOSOR15481-1G APOSOR15481-5G
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Bromophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Formel: C₉H₉BrO₃S
MW: 277,14 g/mol
Melting Pt: 152…154 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864834
CAS-Nummer: 500576-33-0