2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15477-1G
OR15477-500MG
OR15477-5G
APOSOR15477-1GEA
179
CHF
APOSOR15477-1G
APOSOR15477-500MG
APOSOR15477-5G
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-Benzyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₂S Melting Pt: 173…176 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02102513 CAS-Nummer: 36916-44-6 |