Ethyl-2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15438-10G
OR15438-1G
OR15438-5G
APOSOR15438-10GEA
1080
CHF
APOSOR15438-10G
APOSOR15438-1G
APOSOR15438-5G
Ethyl-2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate 95%
Ethyl-2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)-2-oxoacetate
Formel:
C₁₂H₁₀BrNO₃ MW: 296,13 g/mol Melting Pt: 248…249 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02657946 CAS-Nummer: 17826-11-8 |