4'-(Methylsulfonyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
OR1543-25G
APOSOR1543-25GEA 26.2 CHF
APOSOR1543-25G
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon 98%
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃S
MW: 198,24 g/mol
Melting Pt: 126…129 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025072
CAS-Nummer: 10297-73-1