N,N-Dimethyl(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15401-1G OR15401-5G
APOSOR15401-1GEA 403 CHF
APOSOR15401-1G APOSOR15401-5G
N,N-Dimethyl(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
N,N-Dimethyl(6-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanamine
Formel: C₁₁H₁₅N₃
Melting Pt: 82…84 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200990
CAS-Nummer: 885949-46-2