6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR15393-10G OR15393-1G OR15393-5G
APOSOR15393-10GEA 1080 CHF
APOSOR15393-10G APOSOR15393-1G APOSOR15393-5G
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₇H₁₂ClNO₃
Melting Pt: 350 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200950
CAS-Nummer: 854867-53-1