3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR15355-10G
OR15355-1G
OR15355-5G
APOSOR15355-10GEA
1620
CHF
APOSOR15355-10G
APOSOR15355-1G
APOSOR15355-5G
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
3'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₃H₉NO₃ MW: 227,22 g/mol Melting Pt: 100…102 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06803021 CAS-Nummer: 209863-08-1 |