Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 4-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR15346-5G
APOSOR15346-5GEA 602 CHF
APOSOR15346-5G
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₇H₈BrNO₂
MW: 218,06 g/mol
Melting Pt: 63…65 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08275077
CAS-Nummer: 1196-90-3