4-methoxy-1H-indazol-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-4-methoxy-1H-indazole, 4-Methoxy-1H-indazol-3-amine
OR15340-1G OR15340-5G OR15340-25G
APOSOR15340-1GEA 38.3 CHF
APOSOR15340-1G APOSOR15340-5G APOSOR15340-25G
4-methoxy-1H-indazol-3-amine 95%
4-methoxy-1H-indazol-3-amine
Formel: C₈H₉N₃O
MW: 163.18 g/mol
Melting Pt: 115…120 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08276946
CAS-Nummer: 886362-07-8