Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Dimethyl 2-(2-nitrophenyl)malonate
OR15334-1G OR15334-5G
APOSOR15334-1GEA 68 CHF
APOSOR15334-1G APOSOR15334-5G
Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate 95%
Dimethyl-2-(2-nitrophenyl)malonate
Formel: C₁₁H₁₁NO₆
MW: 253,21 g/mol
Melting Pt: 48…50 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03617780
CAS-Nummer: 26465-37-2