2-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15323-1G OR15323-250MG OR15323-500MG
APOSOR15323-1GEA 534 CHF
APOSOR15323-1G APOSOR15323-250MG APOSOR15323-500MG
2-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
2-(3-Chlorophenyl)-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
Formel: C₁₆H₁₃ClO₃
Melting Pt: 159…161 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00664378
CAS-Nummer: 344280-12-2