3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR15313-10G
OR15313-1G
OR15313-5G
APOSOR15313-10GEA
2020
CHF
APOSOR15313-10G
APOSOR15313-1G
APOSOR15313-5G
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₉BrN₂ Melting Pt: 101…102 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08276940 CAS-Nummer: 324054-75-3 |