Methyl-4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate, Methyl 4-(5-Oxazolyl)benzoate
OR15295-1G
OR15295-5G
APOSOR15295-1GEA
31.4
CHF
APOSOR15295-1G
APOSOR15295-5G
Methyl-4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenecarboxylate
Formel:
C₁₁H₉NO₃ MW: 203,2 g/mol Melting Pt: 112…114 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03012557 CAS-Nummer: 179057-14-8 |