Methyl-6-chloro-5-iodonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 6-chloro-5-iodonicotinate
OR15292-1G OR15292-500MG OR15292-5G
APOSOR15292-1GEA 149 CHF
APOSOR15292-1G APOSOR15292-500MG APOSOR15292-5G
Methyl-6-chloro-5-iodonicotinate
Methyl-6-chloro-5-iodonicotinate
Formel: C₇H₅ClINO₂
MW: 297,48 g/mol
Melting Pt: 83…85 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08276963
CAS-Nummer: 365413-29-2