4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)aniline
OR15287-1G OR15287-5G
APOSOR15287-1GEA 26.2 CHF
APOSOR15287-1G APOSOR15287-5G
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine 98%
4-(4-Ethylpiperazin-1-yl)phenylamine
Formel: C₁₂H₁₉N₃
MW: 205,3000 g/mol
Melting Pt: 76…78 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00702246
CAS-Nummer: 115619-01-7