2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-6-nitro-1H-benzo[d]imidazole
OR15280-10G OR15280-1G OR15280-5G OR15280-25G
APOSOR15280-10GEA 1080 CHF
APOSOR15280-10G APOSOR15280-1G APOSOR15280-5G APOSOR15280-25G
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole 95%
2-Chloro-5-nitro-1H-1,3-benzimidazole
Formel: C₇H₄ClN₃O₂
MW: 197,58 g/mol
Melting Pt: 225…227 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00769824
CAS-Nummer: 5955-72-6