2-(tert-Butyl)-1H-indole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR15275-5G
APOSOR15275-5GEA 394 CHF
APOSOR15275-5G
2-(tert-Butyl)-1H-indole 95+%
2-(tert-Butyl)-1H-indole
Formel: C₁₂H₁₅N
Melting Pt: 75…76 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04004060
CAS-Nummer: 1805-65-8