4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde, 4-(2-Propynyloxy)benzaldehyde, 4-(Propargyloxy)benzaldehyde
OR15265-1G
OR15265-5G
OR15265-25G
APOSOR15265-1GEA
26.2
CHF
APOSOR15265-1G
APOSOR15265-5G
APOSOR15265-25G
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₀H₈O₂ MW: 160,17 g/mol Melting Pt: 85…86 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01088150 CAS-Nummer: 5651-86-5 |