tert-Butyl-3-benzyl-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
N'-Benzylsulphamide, N-BOC protected
OR15251-1G
OR15251-500MG
OR15251-5G
APOSOR15251-1GEA
191
CHF
APOSOR15251-1G
APOSOR15251-500MG
APOSOR15251-5G
tert-Butyl-3-benzyl-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-benzyl-2,2-dioxo-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O₄S MW: 286,35 g/mol Melting Pt: 106…108 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09864818 CAS-Nummer: 147000-78-0 |