5-Amino-3-phenylisoxazol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15239-1G
OR15239-5G
APOSOR15239-1GEA
71.5
CHF
APOSOR15239-1G
APOSOR15239-5G
5-Amino-3-phenylisoxazol 95+%
5-Amino-3-phenylisoxazole
Formel:
C₉H₇NO Melting Pt: 109…114 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00464114 CAS-Nummer: 4369-55-5 |